61739
N-Lauroylsarcosine
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (GC)
peso molecular
271.40 g/mol
técnica(s)
protein quantification: suitable
Impurezas
≤0.2% water
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
45-50 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?