G6639
Tiocianato de guanidina
≥97% (titration)
Sinônimo(s):
Rodanida de guanidínio, Tiocianato de guanidínio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
forma
powder or crystals
técnica(s)
RNA extraction: suitable
cor
white to off-white
pf
120-122 °C (lit.)
solubilidade
water: 4 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2.5%
cadeia de caracteres SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a denaturing agent to study its effects on surface activity of globular protein
- for the extraction of total RNA from primary hepatocytes
- as a component of the incubating buffer for extraction of DNA from human bone
- as a component of the guanidine thiocyanate (GITC) lysis buffer for extraction of elephant shark DNA
- as a component of lysis solution for extraction of RNA from rat pancreatic tissues
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?