50981
Tiocianato de guanidina
BioReagent, for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Rodanida de guanidínio, Tiocianato de guanidínio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
cor
colorless to white,
pf
115-122 °C
120-122 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2