11685929001
Tiocianato de guanidina
Sinônimo(s):
Rodanida de guanidínio, Tiocianato de guanidínio
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
118.16
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
Roche
pf
120-122 °C (lit.)
Absorção
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Formula: CH5N3 x HSCN
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)