RDD029
Tiocianato de guanidina
for molecular biology, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Rodanida de guanidínio, Tiocianato de guanidínio
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Redi-Dri™
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
qualidade
for molecular biology
free-flowing
pf
120-122 °C (lit.)
atividade externa
DNAse, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to denature proteins in cell lysis buffer
- to isolate and purify RNA from cells and tissues
- to extract DNA from cellular and viral genomes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Redi-Dri™ makes working with hygroscopic chemicals easier
- Controls moisture and powder remains free-flowing
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps and maintains product moisture and quality attributes
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)