61747
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
30% aqueous solution, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
qualidade
30% aqueous solution
peso molecular
average mol wt 600
número de agregação
2
técnica(s)
protein quantification: suitable
pH
7.0-9.0 (25 °C)
CMC
14.6
densidade
1.033 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?