L5000
N-Lauroylsarcosine, neat
≥95%
Sinônimo(s):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
≥95%
peso molecular
average mol wt 600
número de agregação
2
CMC
14.6
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?