Key Documents
Y0001772
N-Lauroilsarcosina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-dodecanoil-N-metilglicina, Sarcosil NL
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
293.38
Beilstein:
5322974
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sarcosinates
peso molecular
micellar avg mol wt 600
fabricante/nome comercial
EDQM
número de agregação
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sodium lauroylsarcosinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Tensoativo aniônico.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
512.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
267 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6