61745
N-Lauroilsarcosina
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-dodecanoil-N-metilglicina, Sarcosil NL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 600
número de agregação
2
técnica(s)
protein expression: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
≤7% water
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
512.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
267 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?