L7414
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
20%, for molecular biology
Sinônimo(s):
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
anionic
peso molecular
293.38 g/mol
concentração
19-21% (Titration by HClO4)
20%
atividade externa
DNase, RNase, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
512.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
267 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?