428010
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Sinônimo(s):
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
descrição
Merck USA index - 14, 4368
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 M
atividade externa
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
512.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
267 °C - closed cup