T2944
Trizma® hydrochloride solution
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5
Sinônimo(s):
Tris hydrochloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
Formulário
solution
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
faixa de pH útil
7.0-9.0
Absorção
≤0.05 at 290 at 40%
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?