T2663
Trizma® hydrochloride solution
1 M, BioReagent, for molecular biology
Sinônimo(s):
Tris hydrochloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
concentração
1 M
Impurezas
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.35-7.45
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?