Documentos Principais
T2069
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Tris hydrochloride solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
grau
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
solution
concentração
1 M
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
faixa de pH útil
7.0-9.0
Absorção
≤0.05 at 290 at 40%
Descrição geral
A series of Pre-mixed solutions of TRIZMA Base and TRIZMA HCl to provide commonly used pH values for Tris buffers. No mixing or pH adjustment necessary. Guaranteed accuracy ± 0.1 pH units.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)