Documentos Principais
SMB01326
Sigma-Aldrich
5-Hydroxytryptophol
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)indole, 2-(5-Hydroxy-3-indolyl)ethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Ensaio
99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
chave InChI
KQROHCSYOGBQGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Hydroxytryptophol is metabolite of serotonin that is excreted primarily as the glucuronide conjugate in human urine. 5-Hydroxytryptophol makes up 35% of the excreted serotonin metabolites in rats on average and 10 to 20% in several other species. Human UDP-glucuronosyltransferase 1A6 (UGT1A6) plays a predominant role in the glucuronidation of 5-hydroxytryptophol by human liver microsomes.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)