M7068
MPP dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC), powder, estrogen receptor α agonist
Sinônimo(s):
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride hydrate, Methyl-piperidino-pyrazole hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MPP dihydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC), white, powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
chave InChI
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in human breast cancer MCF-7 cells
- to pre-treat endometrial ex vivo organ cultures (EVOCs)
- to treat pituitary glands to monitor luteinizing hormone secretion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?