Documentos Principais
CRM44893
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinônimo(s):
Monoolein solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 3 mL
concentração
5000 μg/mL in pyridine
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM448934061833542095