Documentos Principais
CRM44894
Supelco
ASTM® D6584 1,3-Diolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinônimo(s):
ASTM® D6584 1,3-Diolein Solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 2 mL
concentração
5000 μg/mL in pyridine
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
chave InChI
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)