O6754
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
≥97% (TLC), oil
Sinônimo(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid (2S)-2-(acetyloxy)-3-hydroxypropyl ester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-acetyl-sn-glycerol, 2-Acetyl-1-oleoyl-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/2:0/0:0), OAG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
oil
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.)
DMSO: soluble (lit.)(lit.)
grupo funcional
ketone
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
chave InChI
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves