Documentos Principais
723703
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5-1,2-dioleate
98 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-1,1,2,3,3-d5, rac-Glycerol-1,1,2,3,3,-d5-1,2 dioleate, ±-1,2-Diolein (glycerol-d5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39D5H67O5
Peso molecular:
626.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
chave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)