Documentos Principais
1.15096
Supelco
Extrelut® NT 20 Pre-packed SLE Column
20 ml sample size
Sinônimo(s):
TM=["EXtrelut"] NT 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Nome do produto
EXtrelut® NT 20, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample size)
Nível de qualidade
técnica(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O Extrelut® NT simplifica a extração líquido-líquido em sua forma mais eficaz através do uso de uma fase sólida à base de terra de diatomáceas altamente pura. Dependente do volume de amostra, há três tipos de colunas disponíveis: O Extrelut NT1 comporta no máximo um ml, o Extrelut NT3 três ml e o Extrelut NT20 até vinte ml de amostra.
colunas pré-empacotadas para extração de componentes lipofílicos de soluções aquosas (amostra de 20 ml)
Aplicação
  • Determinação simultânea de carbamato de etila e cloropropanóis em aromatizantes por cromatografia gasosa-espectrometria de massa em tandem de triplo quadrupolo: Este estudo utilizou o Extrelut NT 20 para extração em fase sólida na análise de compostos voláteis, destacando sua efetividade em preparações de amostras complexas (Xu et al., 2013).
  • Determinação de 10 aminas heterocíclicas aromáticas em carne bovina seca por cromatografia líquida de alto desempenho: O Extrelut NT 20 foi utilizado para a extração de aminas aromáticas de amostras de alimentos processados, demonstrando sua utilidade em aplicações de segurança alimentar (Wan et al., 2012).
  • Determinação de cloropropanóis em alimentos por extração e derivatização de uma etapa usando extração de líquido pressurizado e cromatografia gasosa-espectrometria de massa: Esta pesquisa mostra a adaptabilidade do Extrelut NT 20 na simplificação das etapas de preparação para análise de contaminantes ambientais (Racamonde et al., 2011).
  • Análise confirmatória de acetilgestágenos no plasma usando cromatografia líquida-espectrometria de massa em tandem: O uso do Extrelut NT 20 neste estudo enfatiza seu papel crítico na medição precisa e confiável de compostos farmacêuticos em matrizes biológicas (Mortensen e Pedersen, 2007).
  • Análise quantitativa simultânea de cetanserina e cetanserinol no plasma por RP-HPLC com detecção de fluorescência: Demonstra a aplicação do Extrelut NT 20 no monitoramento terapêutico de medicamentos, garantindo avaliações farmacocinéticas precisas (Yassen et al., 2003).
Nota de análise
Volume de enchimento: diferença máx. 5% do volume de enchimento ideal
teste de pureza
- absorbância 280 nm:
≤ 0,040
- absorbância 250 nm: ≤ 0,080
- absorbância 230 nm: ≤ 0,130
Informações legais
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.