1.15093
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pacote de recarga EXtrelut® NT, for column fillings EXtrelut® NT 20
Nível de qualidade
técnica(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>450 °C
solubilidade
0.0037 g/L
densidade
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
teste de pureza (absorbância 250 nm): ≤ 0,080
teste de pureza (absorbância 230 nm): ≤ 0,130
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.