12124
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated III
for GC derivatization, LiChropur™, activated with imidazole
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide imidazole mixture, MSTFA activated III
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.383
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
chave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs