Documentos Principais
70055
Supelco
Methyl myristelaidate
analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl trans-9-tetradecenoate, Myristelaidic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.38
Beilstein:
5251691
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
chave InChI
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)