CRM47792
Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Ensaio
100%
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
10 mg/mL in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
ester
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Aplicação
- Study of fatty acid profile of 69 different cold-pressed vegetable oil samples by gas chromatography coupled with flame ionization detection
- Development and validation of a GC-MS method to simultaneously determine C18 fatty acids in 20 raw milk and 30 commercial milk samples
- Identification of fatty acid methyl ester peaks in the GC-MS analysis of C18 fatty acids in milk samples to evaluate the hydrogenation of α-Linolenic acid in the rumen of dairy cows
- Fatty acid analysis of 320 goat, cow, and sheep cheese samples by gas chromatography-flame ionization detection as per the protocol described in AOAC Official Method 2012.13
- GC-FID analysis of typical Indian ready-made snacks to determine their fatty acid composition based on Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Official Method 996.06
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM47792 | 4061838261687 |