P7777
Poli(etilenoglicol)
Hybri-Max™, mol wt 1,300-1,600, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
Hybri-Max™
esterilidade
autoclaved
linha de produto
BioReagent
Formulário
waxy solid
peso molecular
1,300-1,600
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
viscosidade
25-35 cP (210 °F)
pf
40-50 °C
solubilidade
water: soluble (5 mL water/vial at 45 °C)
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?