Documentos Principais
A5159
Sigma-Aldrich
Aminopterin
Hybri-Max, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20N8O5
Número CAS:
Peso molecular:
440.41
Beilstein:
69045
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
fonte biológica
synthetic
grau
Hybri-Max
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
concentração
50 ×
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
ε (coeficiente de extinção)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
chave InChI
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Aplicação
Aminopterin concentrate supplement for hybridoma cell culture applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Folic acid antagonist that binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity.
Folic acid antagonist. Aminopterin is actively transported into cells by the folate transporter. In the cell, it is converted to a high molecular weight polyglutamate metabolite by folylpolyglutamate synthase that, in turn, binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity. Aminopterin-polyglutamate is degraded intracellularly by γ-glutamyl hydrolase.
Ligação
More potent, but more toxic, than methotrexate.
Reconstituição
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 0.4 μM aminopterin.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Metotrexato meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M9929
Metotrexato
Metotrexato powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8407
Metotrexato
Hypoxanthine powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H9636
Hypoxanthine
BM Condimed H1 Hybridoma Cloning Supplement
Roche
11088947001
BM Condimed H1
Timidina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
Timidina
Metotrexato ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A6770
Metotrexato
Ácido fólico ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
Ácido fólico
Timidina ≥99%
Sigma-Aldrich
T9250
Timidina
Aleem Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5329-5336 (2005-08-05)
We report, for the first time, the biological activities of four-carbon-atom bridged classical antifolates on dihydrofolate reductase (DHFR), thymidylate synthase (TS), and folylpolyglutamate synthetase (FPGS) as well as antitumor activity. Extension of the bridge homologation studies of classical two-carbon bridged
A Rosowsky
Current medicinal chemistry, 6(4), 329-352 (1999-04-02)
Nonpolyglutamatable antifolates are potentially of therapeutic interest for the treatment of tumors that are inherently refractory, or have become resistant, to classical antifolates as a result of decreased expression of the enzyme folylpolyglutamate synthetase. An interesting class of water-soluble nonpolyglutamatable
M Del Campo et al.
Teratology, 60(1), 10-12 (1999-07-21)
Maternal exposures to aminopterin and methotrexate have been associated with a pattern of malformation which includes prenatal-onset growth deficiency, severe lack of ossification of the calvarium, hypoplastic supraorbital ridges, small, low-set ears, micrognathia, and limb abnormalities. We report on a
Hatem A Azim et al.
Current opinion in oncology, 24(3), 325-331 (2012-02-22)
To discuss the clinical development of new formulations of old cytotoxic agents and highlight the value of adopting this strategy. Several drugs are currently in clinical development with high potential in improving clinical outcomes compared with their older counterparts. We
Edward C Keystone et al.
The Journal of rheumatology, 38(9), 1875-1883 (2011-07-05)
To investigate the potential efficacy, safety, and tolerability of daily use of CH-1504 in patients with active rheumatoid arthritis (RA). US National Institutes of Health database no. NCT00658047. In our phase II randomized double-blind double-dummy study, patients naive to methotrexate