A1164
Azaserine
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
O-Diazoacetyl-L-serine
About This Item
Produtos recomendados
grau
Hybri-Max™
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
chave InChI
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?