Documentos Principais
A7422
Sigma-Aldrich
AT Media Supplement (50×) Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
AT Media Supplement, Hybri-Max Media Supplement, Media Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
water: 10 mL/vial, clear, colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Reconstituição
Reconstitute contents of vial with 10ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500ml medium. Final working concentration:75 μM adenine, 16 μM thymidine.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges