A5539
AAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Reconstituição
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 75 μM adenine, 0.8 μM aminopterin, 16 μM thymidine.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?