Documentos Principais
531014
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3CC6H4]2IC4F9SO3
Número CAS:
Peso molecular:
692.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
electronic grade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99%
pf
175-177 °C (lit.)
solubilidade
PGMEA: ~40%
ethyl lactate: ~55%
γ-butyrolactone: ~65%
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
chave InChI
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)