726192
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
Sinônimo(s):
Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14F6IP
Número CAS:
Peso molecular:
454.13
Beilstein:
3581445
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (TLC)
98%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1ccc([I+]c2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14I.F6P/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14;1-7(2,3,4,5)6/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LHLVGWWCRPPKBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate is a white powder. It melts at 175-180 °C and shows an UV absorption peak at 267nm. 1
Aplicação
- Covalent Functionalisation of Few-Layer Black Phosphorus using Aryl Iodonium Salts and Comparison to Diazonium Modified Black Phosphorus: Explores the functionalization of black phosphorus using bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate and compares it to diazonium modification (M Van Druenen, 2019).
- Iodonium sulfonates as high‐performance coinitiators and additives for CQ‐based systems: Toward aromatic amine‐free photoinitiating systems: Examines the effectiveness of iodonium sulfonates and bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate in CQ-based photoinitiating systems (J Kirschner et al., 2019).
- Thiophene-substituted phenothiazine-based photosensitisers for radical and cationic photopolymerization reactions under visible laser beams (405 and 455 nm): Studies the use of thiophene-substituted phenothiazine in combination with bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate for effective photopolymerization (P Chao et al., 2016).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
726192-25G | 4061832861999 |
726192-5G | 4061833338612 |