496758
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) acid phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate, Di(2-methacryloyloxyethyl) phosphate, Di-2-methacryloyloxyethyl acid phosphate
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
221 °C (lit.)
densidade
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
chave InChI
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As a bifunctional crosslinker to synthesize superabsorbent polymers (SAPs) via free radical polymerization. These SAPs can be used for agricultural applications.
- To prepare self-etching primer formulations for enamel and dentine. Primers with BMEP exhibit good wetting, etching, and penetration in both dentine and enamel.
- As a precursor to synthesize fire retardant nanocomposites via suspension polymerization.
Características e benefícios
- Presence of dimethacrylate groups enables cross-linking and improves copolymerization.
- Hydrophilicity and short carbon chains can enhance wetting.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
496758-100ML | 4061832416717 |
496758-500ML | 4061832416724 |