Key Documents
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine, SPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
279.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
222-860-8
Nível de qualidade
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
147-149 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
solubilidade
500 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
chave InChI
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1