695890
Phosphoric acid 2-hydroxyethyl methacrylate ester
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
~25% diester content
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
contém
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
índice de refração
n20/D 1.4688
densidade
1.37 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?