672068
Vinylphosphonic acid
≥90% (T)
Sinônimo(s):
Ethenephosphonic acid, Ethylenephosphonic acid, P-Ethenylphosphonic acid
Ensaio
≥90% (T)
Impurezas
≤7.0% water
pf
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
chave InChI
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used as an organic building block to prepare (E)-styryl phosphonic acid derivatives by reacting with various aryl halides via Pd-catalyzed Heck coupling reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
467.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
242 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?