284270
Phosphonoacetic acid
98%
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)phosphonic acid, 2-Phosphonoacetic acid, Fosfonoacetic acid, Phosphonacetic acid
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pf
143-146 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
chave InChI
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
284270-10G | 4061826253342 |
284270-50G | 4061833545911 |