A154
L-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid, 3-Phosphono-L-alanine, L-AP3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
LBTABPSJONFLPO-REOHCLBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)