Documentos Principais
565415
Sigma-Aldrich
Diethyl allylphosphonate
98%
Sinônimo(s):
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.4340 (lit.)
p.e.
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
densidade volumétrica
1.022 g/mL
grupo funcional
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
chave InChI
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
  • Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
  • RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
  • Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
  • Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
  • Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable