43088
Diphenyliodonium chloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
DPI, NSC 134275
Ensaio
≥98.0% (AT)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
233-235 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Copper-catalyzed cross coupling reactions of purines and diaryliodonium salts
- Synthesis of acetylenic arylselenides
- Sonogashira coupling reactions for the preparation of aryl alkynes
- C-H functionalization for synthesis of (arylmethylene)oxindoles
- Arylation of anilines
- Studies on the visible-light photosensitive system-dlourescein yellow-bis(di-Ph iodonium)
- Investigating the properties of direct and sensitized photolysis of dispersed photoacid generators
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?