S607
Salicylhydroxamic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzohydroxamic acid, N,2-Dihydroxybenzamide
Ensaio
99%
pf
177 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
chave InChI
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare phenylboronic acid-based bioconjugates for chromatographic applications.
- As a ligand to synthesize Fe(III), Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes.
- As a selective collector in the segregation of oxide minerals using the flotation method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?