P7612
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 100 mm × 20 mm, vented
Sinônimo(s):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 360 ea (Internal packs of 15)
fabricante/nome comercial
Greiner CELLSTAR® 664160
diâmetro × A
100 mm × 20 mm
capacidade da placa
100 mL
diâmetro da placa
100 mm
área da superfície
58 cm^2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
- Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
- Vented - to facilitate optimal gas exchange.
- Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
- Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
- Pyrogen-free and non-cytotoxic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)