Documentos Principais
P5487
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish, 145 x 20 mm, triple vented
Sinônimo(s):
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 120 ea (8 x packs of 15)
fabricante/nome comercial
Greiner 639161
capacidade
240 mL
diâmetro × A
145 mm × 20 mm
área da superfície
145 cm2
volume de trabalho
25-27 mL
adequação
suitable for (bacteriological applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8