CLS431110
Corning® square bioassay dishes
without handles, TC treated, square
Sinônimo(s):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
square
esterilidade
sterile; γ-irradiated
embalagem
sleeve of 4 x 4
fabricante/nome comercial
Corning 431110
Altura
25 mm
C × L
245 mm × 245 mm
área da superfície
500 cm2
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
- Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
- Compatible with automated colony picking instruments.
- Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431110-16EA | 4061833887370 |
CLS431110-4EA | 4061833885109 |