Documentos Principais
CLS430597
Corning® non-treated culture dishes
D × H 150 mm × 25 mm
Sinônimo(s):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
embalagem
sleeve of 5
fabricante/nome comercial
Corning 430597
P × A
150 mm × 25 mm
área da superfície
148 cm2
Descrição geral
The 150 and 245 mm culture dishes make excellent carriers and incubator trays for 35 and 60 mm dishes. This avoids spills and lowers the risk of contamination.
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6