M9311
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
round bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 650160
tamanho
96 wells
volume do poço
323 μL
volume de trabalho do poço
40-280 μL
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)