CLS3527
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
descrição
growth area 1.9 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3527
tamanho
24 wells
diâmetro do poço
15.6 mm
volume do poço
3.4 mL
volume de trabalho do poço
0.38-0.57 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface