Documentos
CLS3524
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
Materiais
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3524
tamanho
24 wells
volume do poço
3.4 mL
volume de trabalho do poço
0.38-0.57 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Características e benefícios
  • Specially treated to promote optimalcell attachment.
  • Ensured sterility through gammairradiation.
  • Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
  • Certified non-pyrogenic
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.