Documentos Principais
CLS3512
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
descrição
growth area 3.8 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 3512
tamanho
12 wells
diâmetro do poço
22.1 mm
volume do poço
6.9 mL
volume de trabalho do poço
0.76-1.14 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Anéis na tampa impedem a contaminação cruzada. Todas as placas têm uma base do mesmo tamanho e uma esfera saliente para ajudar a empilhá-las. Caracteres alfanuméricos possibilitam a identificação de poços. Feitas de poliestireno, salvo indicação em contrário.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)