Documentos Principais
CLS4518
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
esterilidade
sterile
Características
lid
film bottom
low base
embalagem
pack of 20 plates
pack of 20
fabricante/nome comercial
Corning 4518
tamanho
384 well
área da superfície
0.03 cm2 , cell growth area
volume do poço
80 μL
volume de trabalho do poço
45 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.